Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Tecan™ Væskehåndteringsplatforme med Te-MO 96 Multikanalarm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11897313 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50μ l
80μ L
100μ l
150μ L
200μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Filtreret Egnet til formålet Pakningsstørrelse
11897313 50μ l Steril Filtreret Steril& PCR-klar Pakke med 4800
10078172 50μ l Steril Ikke-filtreret Steril Pakke med 4800
10325104 50μ l Ikke steril Ikke-filtreret Certificeret kvalitet Pakke med 4800
11807323 80μ L Steril Filtreret Steril& PCR-klar Pakke med 4800
10101804 100μ l Steril Ikke-filtreret Steril Pakke med 4800
10654844 100μ l Ikke steril Ikke-filtreret Certificeret kvalitet Pakke med 4800
11815953 150μ L Steril Filtreret Steril& PCR-klar Pakke med 4800
10753675 200μ l Steril Ikke-filtreret Steril Pakke med 4800
10373653 200μ l Ikke steril Ikke-filtreret Certificeret kvalitet Pakke med 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11897313 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 906021
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Tecan™ Liquid Handling Platforms, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed.
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Tecan™ Liquid Handling Platforms, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Deres overlegne spidsrethed og en lav variationskoefficient giver nøjagtig og præcis ydeevne. Kompatibel med: Tecan Te-MO , Vandmanden og Freedom EVO med Te-MO 96 hoved.
  • Tilgængelig som standard, filtreret og/eller væskeregistrering
  • Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, endotoksin, bioburden og pyrogen
  • Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
  • Fuldt ledende, hvilket giver øget pipettering
  • Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (metrisk) 50μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Format Stativ
Tip stil Automatisering
Til brug med (udstyr) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius
Produktlinje Tecan
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.