Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Tecan™ Væskehåndteringsplatforme med Te-MO 96 Multikanalarm
Artikelnummer. 11815953 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50μ l
80μ L
100μ l
150μ L
200μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Filtreret Egnet til formålet Pakningsstørrelse
11815953 150μ L Steril Filtreret Steril& PCR-klar Pakke med 4800
11897313 50μ l Steril Filtreret Steril& PCR-klar Pakke med 4800
10078172 50μ l Steril Ikke-filtreret Steril Pakke med 4800
10325104 50μ l Ikke steril Ikke-filtreret Certificeret kvalitet Pakke med 4800
11807323 80μ L Steril Filtreret Steril& PCR-klar Pakke med 4800
10101804 100μ l Steril Ikke-filtreret Steril Pakke med 4800
10654844 100μ l Ikke steril Ikke-filtreret Certificeret kvalitet Pakke med 4800
10753675 200μ l Steril Ikke-filtreret Steril Pakke med 4800
10373653 200μ l Ikke steril Ikke-filtreret Certificeret kvalitet Pakke med 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11815953 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 908021
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Tecan™ Liquid Handling Platforms, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed.
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Tecan™ Liquid Handling Platforms, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Deres overlegne spidsrethed og en lav variationskoefficient giver nøjagtig og præcis ydeevne. Kompatibel med: Tecan Te-MO , Vandmanden og Freedom EVO med Te-MO 96 hoved.
  • Tilgængelig som standard, filtreret og/eller væskeregistrering
  • Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, endotoksin, bioburden og pyrogen
  • Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
  • Fuldt ledende, hvilket giver øget pipettering
  • Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 150μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Format Stativ
Tip stil Automatisering
Til brug med (udstyr) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius
Produktlinje Tecan
Egnet til formålet Steril& PCR-klar