Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Tecan™ Væskehåndteringsplatforme med Te-MO 96 Multikanalarm
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Volumen (metrisk):
50μ l
80μ L
100μ l
150μ L
200μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Beskrivelse
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Tecan™ Liquid Handling Platforms, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Deres overlegne spidsrethed og en lav variationskoefficient giver nøjagtig og præcis ydeevne. Kompatibel med: Tecan Te-MO , Vandmanden og Freedom EVO med Te-MO 96 hoved.
- Tilgængelig som standard, filtreret og/eller væskeregistrering
- Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, endotoksin, bioburden og pyrogen
- Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
- Fuldt ledende, hvilket giver øget pipettering
- Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering |
| Til brug med (udstyr) | Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius |
| Produktlinje | Tecan |
| Egnet til formålet | Steril |