Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Tecan™ Væskehåndteringsplatforme
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16446939
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
50μ l
175μ L
200μ l
1.000μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Tip stil:
Automation
Automatisering
Ledende
Ledende, Wide Bore
Mængde:
4800 Tips
960 tips
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Tip stil Mængde unitSize
16446939 1.000μ l Ikke steril Ledende 4800 Tips -
10181471 10μ l Steril Automatisering 960 tips Pakke med 960
10338890 20μ l Steril Ledende 960 tips Pakke med 960
10013660 20μ l Ikke steril Ledende 960 tips Pakke med 960
10623482 20μ l Ikke steril Ledende 960 tips Pakke med 4800
10461093 20μ l Steril Automatisering 960 tips Pakke med 960
10000481 20μ l Ikke steril Automation 960 tips Pakke med 960
10697831 50μ l Steril Ledende 960 tips Pakke med 960
10020491 50μ l Steril Automatisering 960 tips Pakke med 960
10115430 50μ l Steril Ledende 960 tips Pakke med 960
10740981 50μ l Ikke steril Ledende 960 tips Pakke med 960
10633482 50μ l Ikke steril Ledende 4800 Tips Pakke med 4800
10663242 50μ l Steril Automatisering 960 tips Pakke med 960
10673242 50μ l Ikke steril Automation 960 tips Pakke med 960
10125430 175μ L Steril Ledende 960 tips Pakke med 960
10562162 175μ L Steril Ledende, Wide Bore 960 tips Pakke med 960
10141571 175μ L Steril Automatisering 960 tips Pakke med 960
11510145 175μ L Ikke steril Ledende 4800 Tips Pakke med 4800
10439970 200μ l Steril Ledende 960 tips Pakke med 960
10561972 200μ l Steril Ledende, Wide Bore 960 tips Pakke med 960
10648221 200μ l Ikke steril Ledende 960 tips Pakke med 960
10772563 200μ l Ikke steril Ledende 960 tips Pakke med 960
10102821 200μ l Ikke steril Ledende 4800 Tips Pakke med 4800
10060511 200μ l Steril Automatisering 960 tips Pakke med 960
10759221 200μ l Ikke steril Automation 960 tips Pakke med 960
10658221 1.000μ l Steril Ledende 960 tips Pakke med 960
10702953 1.000μ l Steril Ledende 960 tips Pakke med 960
10345981 1.000μ l Steril Automatisering 960 tips Pakke med 960
10658411 1.000μ l Steril Ledende 960 tips Pakke med 960
10231482 1.000μ l Steril Ledende 960 tips Pakke med 960
10348980 1.000μ l Ikke steril Ledende 960 tips Pakke med 960
10572162 1.000μ l Ikke steril Ledende 960 tips Pakke med 960
10565051 1.000μ l Ikke steril Ledende 4800 Tips Pakke med 4800
10306031 1.000μ l Ikke steril Automatisering 960 tips Pakke med 960
10729601 1.000μ l Ikke steril Automation 960 tips Pakke med 960
10073620 10μ l Steril Ledende 960 tips Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Product Code. 16446939 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 904013
Only null left
Add to basket
Add to basket
Drag fordel af Thermo Scientific™ Sterile automatiseringstips til Tecan™ Væskehåndteringsplatforme. De øger pipetteringsydeevnen gennem den overlegne spidsens rethed og lave % CV af disse pipettespidser.
Få nøjagtighed og præcision med Thermo Scientific™ Sterile automatiseringstips til Tecan™ Liquid Handling Platforms, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Deres overlegne spidsrethed og en lav variationskoefficient giver nøjagtig og præcis ydeevne.
  • Fås ikke-steril med eller uden Thermo Scientific™ ART™ filterteknologi
  • Tilgængelig i filtreret, lav retention eller forlænget længde for øget volumen til at nå ind i dybe brøndplader
  • Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
  • Fuldt ledende giver øget pipettering
  • Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Sort
Rack farve Gray
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 og ISO 13485
Rene krav Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin
Format Stativ
Tip stil Ledende
Emballage Econo Pack
Mængde 4800 Tips
Til brug med (udstyr) Tecan Systems with LiHa Head
Produktlinje Tecan
Egnet til formålet PCR-klar