Få mere at vide
- Home
- Products
- Pipetteprodukter
- Pipette tips
- Robotpipettespidser
- Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Tecan™ Væskehåndteringsplatforme
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Tecan™ Væskehåndteringsplatforme
Artikelnummer. 10772563
| Artikelnummer. | Volumen (metrisk) | Sterilitet | Tip stil | Mængde | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10772563 | 200μ l | Ikke steril | Ledende | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10181471 | 10μ l | Steril | Automatisering | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10338890 | 20μ l | Steril | Ledende | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10013660 | 20μ l | Ikke steril | Ledende | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10623482 | 20μ l | Ikke steril | Ledende | 96 spidser/bakke, 50 bakker/kasse | Pakke med 4800 |
| 10461093 | 20μ l | Steril | Automatisering | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10000481 | 20μ l | Ikke steril | Automatisering | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10697831 | 50μ l | Steril | Ledende | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10020491 | 50μ l | Steril | Automatisering | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10115430 | 50μ l | Steril | Ledende | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10740981 | 50μ l | Ikke steril | Ledende | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10633482 | 50μ l | Ikke steril | Ledende | 96 spidser/bakke, 50 bakker/kasse | Pakke med 4800 |
| 10663242 | 50μ l | Steril | Automatisering | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10673242 | 50μ l | Ikke steril | Automatisering | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10125430 | 175μ L | Steril | Ledende | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10562162 | 175μ L | Steril | Ledende, Bred boring | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10141571 | 175μ L | Steril | Automatisering | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 11510145 | 175μ L | Ikke steril | Ledende | 96 spidser/bakke, 50 bakker/kasse | Pakke med 4800 |
| 10439970 | 200μ l | Steril | Ledende | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10561972 | 200μ l | Steril | Ledende, Bred boring | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10648221 | 200μ l | Ikke steril | Ledende | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10102821 | 200μ l | Ikke steril | Ledende | 96 spidser/bakke, 50 bakker/kasse | Pakke med 4800 |
| 10060511 | 200μ l | Steril | Automatisering | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10759221 | 200μ l | Ikke steril | Automatisering | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10658221 | 1.000μ l | Steril | Ledende | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10702953 | 1.000μ l | Steril | Ledende | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 16446939 | 1.000μ l | Ikke steril | Ledende | 96 spidser/bakke, 50 bakker/kasse | - |
| 10345981 | 1.000μ l | Steril | Automatisering | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10658411 | 1.000μ l | Steril | Ledende | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10231482 | 1.000μ l | Steril | Ledende | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10348980 | 1.000μ l | Ikke steril | Ledende | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10572162 | 1.000μ l | Ikke steril | Ledende | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10565051 | 1.000μ l | Ikke steril | Ledende | 96 spidser/bakke, 50 bakker/kasse | Pakke med 4800 |
| 10306031 | 1.000μ l | Steril | Automatisering | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10729601 | 1.000μ l | Ikke steril | Automatisering | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
| 10073620 | 10μ l | Steril | Ledende | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. | Pakke med 960 |
Brug rabatkode 28170
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28170" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Drag fordel af Thermo Scientific™ Sterile automatiseringstips til Tecan™ Væskehåndteringsplatforme. De øger pipetteringsydeevnen gennem den overlegne spidsens rethed og lave % CV af disse pipettespidser.
Få nøjagtighed og præcision med Thermo Scientific™ Sterile automatiseringstips til Tecan™ Liquid Handling Platforms, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Deres overlegne spidsrethed og en lav variationskoefficient giver nøjagtig og præcis ydeevne.
- Fås ikke-steril med eller uden Thermo Scientific™ ART™ filterteknologi
- Tilgængelig i filtreret, lav retention eller forlænget længde for øget volumen til at nå ind i dybe brøndplader
- Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
- Fuldt ledende giver øget pipettering
- Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Sort |
| Rack farve | Rød |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 og ISO 13485 |
| Rene krav | Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin |
| Format | Genladningsdæk |
| Tip stil | Ledende |
| Emballage | Blister Pack |
| Mængde | 96 tips/insert, 10 inserts/PK. |
| Til brug med (udstyr) | Tecan Systems med LiHa-hovedet |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |
| Vis mere Vis mindre |