Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Tecan™ Væskehåndteringsplatforme
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10663242
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
50μ l
175μ L
200μ l
1.000μ l
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Til brug med (udstyr):
Cavro, MiniPrep
Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Cavro, Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Tecan Aquarius, Tecan TeMo, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis
Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis LiHa Head
Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro
Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro
Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
PCR-klar
Steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Artikelnummer. 10663242
Brand: Thermo Scientific™ 902261
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Drag fordel af Thermo Scientific™ Sterile automatiseringstips til Tecan™ Væskehåndteringsplatforme. De øger pipetteringsydeevnen gennem den overlegne spidsens rethed og lave % CV af disse pipettespidser.
Få nøjagtighed og præcision med Thermo Scientific™ Sterile automatiseringstips til Tecan™ Liquid Handling Platforms, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Deres overlegne spidsrethed og en lav variationskoefficient giver nøjagtig og præcis ydeevne.
  • Tilgængelig som standard, filtreret og/eller væskeregistrering
  • Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, endotoksin, bioburden og pyrogen
  • Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
  • Fuldt ledende, hvilket giver øget pipettering
  • Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 50μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 og ISO 13485
Rene krav Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin
Format Stativ
Tip stil Automatisering
Emballage Reload Insert, 96 spidser/indsats, 10 indsatser/pakke
Mængde 960 tips
Til brug med (udstyr) Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Egnet til formålet Steril