Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Tecan™ Væskehåndteringsplatforme
Artikelnummer. 10623482
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
50μ l
175μ L
200μ l
1.000μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Tip stil:
Automatisering
Ledende
Ledende, Bred boring
Mængde:
96 spidser/bakke, 50 bakker/kasse
96 tips/insert, 10 inserts/PK.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Tip stil Mængde Pakningsstørrelse
10623482 20μ l Ikke steril Ledende 96 spidser/bakke, 50 bakker/kasse Pakke med 4800
10181471 10μ l Steril Automatisering 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10338890 20μ l Steril Ledende 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10013660 20μ l Ikke steril Ledende 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10461093 20μ l Steril Automatisering 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10000481 20μ l Ikke steril Automatisering 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10697831 50μ l Steril Ledende 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10020491 50μ l Steril Automatisering 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10115430 50μ l Steril Ledende 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10740981 50μ l Ikke steril Ledende 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10633482 50μ l Ikke steril Ledende 96 spidser/bakke, 50 bakker/kasse Pakke med 4800
10663242 50μ l Steril Automatisering 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10673242 50μ l Ikke steril Automatisering 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10125430 175μ L Steril Ledende 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10562162 175μ L Steril Ledende, Bred boring 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10141571 175μ L Steril Automatisering 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
11510145 175μ L Ikke steril Ledende 96 spidser/bakke, 50 bakker/kasse Pakke med 4800
10439970 200μ l Steril Ledende 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10561972 200μ l Steril Ledende, Bred boring 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10648221 200μ l Ikke steril Ledende 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10772563 200μ l Ikke steril Ledende 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10102821 200μ l Ikke steril Ledende 96 spidser/bakke, 50 bakker/kasse Pakke med 4800
10060511 200μ l Steril Automatisering 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10759221 200μ l Ikke steril Automatisering 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10658221 1.000μ l Steril Ledende 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10702953 1.000μ l Steril Ledende 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
16446939 1.000μ l Ikke steril Ledende 96 spidser/bakke, 50 bakker/kasse -
10345981 1.000μ l Steril Automatisering 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10658411 1.000μ l Steril Ledende 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10231482 1.000μ l Steril Ledende 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10348980 1.000μ l Ikke steril Ledende 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10572162 1.000μ l Ikke steril Ledende 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10565051 1.000μ l Ikke steril Ledende 96 spidser/bakke, 50 bakker/kasse Pakke med 4800
10306031 1.000μ l Steril Automatisering 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10729601 1.000μ l Ikke steril Automatisering 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
10073620 10μ l Steril Ledende 96 tips/insert, 10 inserts/PK. Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Artikelnummer. 10623482 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 901253
På lager
Læg i indkøbskurv
Drag fordel af Thermo Scientific™ Sterile automatiseringstips til Tecan™ Væskehåndteringsplatforme. De øger pipetteringsydeevnen gennem den overlegne spidsens rethed og lave % CV af disse pipettespidser.
Få nøjagtighed og præcision med Thermo Scientific™ Sterile automatiseringstips til Tecan™ Liquid Handling Platforms, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Deres overlegne spidsrethed og en lav variationskoefficient giver nøjagtig og præcis ydeevne.
  • Fås ikke-steril med eller uden Thermo Scientific™ ART™ filterteknologi
  • Tilgængelig i filtreret, lav retention eller forlænget længde for øget volumen til at nå ind i dybe brøndplader
  • Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
  • Fuldt ledende giver øget pipettering
  • Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 20μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Rack farve Grå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 og ISO 13485
Rene krav Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin
Format Stativ
Tip stil Ledende
Emballage Econo Pack
Mængde 96 spidser/bakke, 50 bakker/kasse
Til brug med (udstyr) Tecan Systems med LiHa-hovedet
Egnet til formålet Certificeret kvalitet