Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Tecan™ Væskehåndteringsplatforme
Beskrivelse
Drag fordel af Thermo Scientific™ Sterile automatiseringstips til Tecan™ Væskehåndteringsplatforme. De øger pipetteringsydeevnen gennem den overlegne spidsens rethed og lave % CV af disse pipettespidser.
Få nøjagtighed og præcision med Thermo Scientific™ Sterile automatiseringstips til Tecan™ Liquid Handling Platforms, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Deres overlegne spidsrethed og en lav variationskoefficient giver nøjagtig og præcis ydeevne.
- Fås ikke-steril med eller uden Thermo Scientific™ ART™ filterteknologi
- Tilgængelig i filtreret, lav retention eller forlænget længde for øget volumen til at nå ind i dybe brøndplader
- Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
- Fuldt ledende giver øget pipettering
- Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1.000μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Sort |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 og ISO 13485 |
| Rene krav | Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Ledende |
| Emballage | Reload Insert, 96 spidser/indsats, 10 indsatser/pakke |
| Vis mere |