Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Qiagen™ Arbejdsstationer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10386691 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Volumen (metrisk):
250μ L
300μ l
1.000μ l
1100μ L
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Emballage:
96 spidser/bakke, 10 bakker/etui
96 spidser/bakke, 50 bakker/etui
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Artikelnummer. 10386691
Brand: Thermo Scientific™ 953261
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forøg pipetteringsydelsen med disse automatiseringsspidser, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre nøjagtighed og ensartethed.
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Qiagen™ Universal pipetteringssystemer, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Deres overlegne spidsrethed og en lav variationskoefficient giver nøjagtig og præcis ydeevne. Kompatibel med: Qiagen Rosys , Colibri og BioRobot 3000/8000/9600/9604.
  • Fås i usteril, steril og med ART™ filterteknologi
  • Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
  • Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1100μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Format Stativ
Tip stil Automatisering
Emballage 96 spidser/bakke, 10 bakker/etui
Til brug med (udstyr) Universal Fit, Qiagen
Produktlinje Qiagen
Egnet til formålet Steril