Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til PerkinElmer™/Packard™ Robotiske væskehåndteringssystemer med 96- og 384-kanals MDT-doseringshoveder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525572 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
20 μL
20μ l
30 μL
40μ L
50μ l
180μ L
235 μL
Autoklaverbar:
Autoclavable
Autoklaverbar
Må ikke autoklaveres
Not Autoclavable
Filtreret:
Filtered
Filtreret
Ikke-filtreret
Non-filtered
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Certified Quality
Steril
Steril& PCR-klar
Sterile
Sterile and PCR Ready
Pakningsstørrelse:
Pakke med 19200
Pakke med 4800
Artikelnummer. 15222969
Brand: Thermo Scientific™ 925021
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øg pipetteringseffektiviteten med disse automatiseringsspidser, og opnå nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsens rethed og en lav variationskoefficient.
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Perkin Elmer™/Packard™ Robotiske væskehåndteringssystemer med Varispan™ Dispense Arms, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Dette fører til nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne er valideret på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til, og de sterile pipettespidser er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, endotoksin, bioburden og pyrogen.
  • Available in non-sterile, sterile, with Thermo Scientific™ ART™ filter technology and in low retention
  • Increased precision for the toughest multi-dispensing assays
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 og ISO 13485
Rene krav Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin
Format Stativ
Tip stil Automatisering
Emballage 96 spidser/reol, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Mængde 4800 tips
Til brug med (udstyr) Packard Liquid Handling System, PerkinElmer
Produktlinje PerkinElmer/Packard
Egnet til formålet Steril& PCR-klar