Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til PerkinElmer™/Packard™ Robotiske væskehåndteringssystemer med 96- og 384-kanals MDT-doseringshoveder
Artikelnummer. 15272989 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
20 μl
20μ l
30 μl
40μ L
50μ l
180μ L
235 μl
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Må ikke autoklaveres
Må ikke autoklaveres
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Steril og PCR klar
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 19200
Pakke med 4800
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Autoklaverbar Filtreret Egnet til formålet Pakningsstørrelse
15272989 180μ L Må ikke autoklaveres Filtreret Steril& PCR-klar Pakke med 4800
15222969 10μ l Må ikke autoklaveres Filtreret Steril& PCR-klar Pakke med 4800
15232969 20μ l Må ikke autoklaveres Ikke-filtreret Steril Pakke med 4800
15242969 20μ l Autoklaverbar Ikke-filtreret Certificeret kvalitet Pakke med 4800
15262969 40μ L Må ikke autoklaveres Filtreret Steril& PCR-klar Pakke med 4800
15202979 50μ l Må ikke autoklaveres Ikke-filtreret Steril Pakke med 4800
11870522 50μ l Autoklaverbar Ikke-filtreret Certificeret kvalitet Pakke med 4800
15130893 235 μl Må ikke autoklaveres Ikke-filtreret Steril Pakke med 4800
11816922 235 μl Autoklaverbar Ikke-filtreret Certificeret kvalitet Pakke med 4800
11869173 20 μl Må ikke autoklaveres Filtreret Steril og PCR klar Pakke med 19200
13508310 30 μl Må ikke autoklaveres Ikke-filtreret Steril Pakke med 19200
11806922 30 μl Autoklaverbar Ikke-filtreret Certificeret kvalitet Pakke med 19200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15272989 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 929021
Forventet forsendelse: 01-06-2027
Øg pipetteringseffektiviteten med disse automatiseringsspidser, og opnå nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsens rethed og en lav variationskoefficient.
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Perkin Elmer™/Packard™ Robotiske væskehåndteringssystemer med Varispan™ Dispense Arms, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Dette fører til nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne er valideret på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til, og de sterile pipettespidser er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, endotoksin, bioburden og pyrogen.
Funktioner:
  • Fås som steril og filtreret
  • Sterile spidser er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, endotoksin, bioburden og pyrogen
  • Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
  • Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 180μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 og ISO 13485
Rene krav Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin
Format Stativ
Tip stil Automatisering
Emballage 96 spidser/reol, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Mængde 4800 tips
Til brug med (udstyr) Packard Liquid Handling System, PerkinElmer
Produktlinje PerkinElmer/Packard
Egnet til formålet Steril& PCR-klar