Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til PerkinElmer™/Packard™ Robotiske væskehåndteringssystemer med 96- og 384-kanals MDT-doseringshoveder
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Beskrivelse
Øg pipetteringseffektiviteten med disse automatiseringsspidser, og opnå nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsens rethed og en lav variationskoefficient.
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Perkin Elmer™/Packard™ Robotiske væskehåndteringssystemer med Varispan™ Dispense Arms, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Dette fører til nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne er valideret på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til, og de sterile pipettespidser er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, endotoksin, bioburden og pyrogen.
Funktioner:
- Fås som steril og filtreret
- Sterile spidser er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, endotoksin, bioburden og pyrogen
- Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
- Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 og ISO 13485 |
| Rene krav | Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering |
| Emballage | 96 spidser/reol, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui |
| Vis mere |