Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til PerkinElmer™/Packard™ Robotiske væskehåndteringssystemer med 96- og 384-kanals MDT-doseringshoveder Artikelnummer.: 13508310
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til PerkinElmer™/Packard™ Robotiske væskehåndteringssystemer med 96- og 384-kanals MDT-doseringshoveder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13508310 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
30 μL, Not Autoclavable, Non-filtered, Sterile, Pakke med 19200
Volumen (metrisk):
10μ l
20 μL
20μ l
30 μL
40μ L
50μ l
180μ L
235 μL
Autoklaverbar:
Autoclavable
Autoklaverbar
Må ikke autoklaveres
Not Autoclavable
Filtreret:
Filtered
Filtreret
Ikke-filtreret
Non-filtered
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Certified Quality
Steril
Steril& PCR-klar
Sterile
Sterile and PCR Ready
Pakningsstørrelse:
Pakke med 19200
Pakke med 4800
Artikelnummer. 13508310
Brand: Thermo Scientific™ 931261
Se alternative produkter
Øg pipetteringseffektiviteten med disse automatiseringsspidser, og opnå nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsens rethed og en lav variationskoefficient.
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Perkin Elmer™/Packard™ Robotiske væskehåndteringssystemer med Varispan™ Dispense Arms, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Dette fører til nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne er valideret på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til, og de sterile pipettespidser er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, endotoksin, bioburden og pyrogen.
  • Available in non-sterile, sterile, with Thermo Scientific™ ART™ filter technology and in low retention
  • Increased precision for the toughest multi-dispensing assays
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 30 μL
Filtreret Non-filtered
Sterilitet Sterile
Farve Clear
Autoklaverbar Not Autoclavable
Certificeringer/compliance ISO 9001 and ISO 13485
Rene krav Free of RNase, DNase, DNA, ATP, and endotoxin
Format Rack
Tip stil Automation
Emballage 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Mængde 4800 tips
Til brug med (udstyr) Packard Liquid Handling System, PerkinElmer, Molecular Devices FLIPR Type A CCS 384-well Head, Molecular Devices FLIPR Type B Liberty 384-well Head
Produktlinje PerkinElmer/Packard
Egnet til formålet Sterile
Produkttitel
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til PerkinElmer™/Packard™ Robotiske væskehåndteringssystemer med 96- og 384-kanals MDT-doseringshoveder >