Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til PerkinElmer™/Packard™ Robotiske væskehåndteringssystemer med 96- og 384-kanals MDT-doseringshoveder
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Beskrivelse
Øg pipetteringseffektiviteten med disse automatiseringsspidser, og opnå nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsens rethed og en lav variationskoefficient.
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Perkin Elmer™/Packard™ Robotiske væskehåndteringssystemer med Varispan™ Dispense Arms, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Dette fører til nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne er valideret på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til, og de sterile pipettespidser er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, endotoksin, bioburden og pyrogen.
- Available in non-sterile, sterile, with Thermo Scientific™ ART™ filter technology and in low retention
- Increased precision for the toughest multi-dispensing assays
- Low percentage coefficient of variation (%CV)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 20uL; ART |
| Volumen (metrisk) | 20 μL |
| Filtreret | Filtered |
| Sterilitet | Sterile |
| Farve | Clear |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 and ISO 13485 |
| Rene krav | Free of RNase, DNase, DNA, ATP, and endotoxin |
| Format | Rack |
| Tip stil | Automation |
| Vis mere |