Få mere at vide
Axygen™ Automatiseringstips til PerkinElmer™ , 96-Nå
Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Volumen (metrisk):
20μ l
50μ l
200μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Beskrivelse
Samlet via automatisering under streng proceskontrol for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet
- Robotspidser bruger ingen mug-frigørende midler
- Nukleinsyre-, nuklease- og endotoksin-sikker for fuldstændig beskyttelse mod kontaminering
- Tips er certificeret RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogene
- Kompatibel med PerkinElmer™ MDT-96 P235, MDT-96 P50 og MDT-384 30 μL hoved til:
- Janus™
- Evolution P 3
- Minitrak
- PlateTrak™
- Forsteriliserede og ikke-sterile spidser
- Med eller uden aerosolbestandige polyethylenfiltre
- Serie med bred boring til arbejde med tyktflydende materialer, genomisk DNA eller sarte cellekulturer
- Fås i en række volumener: 20, 30, 50, 180 og 200 μL
Ordreinfo
Stativ: 96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Overholdelse
Axygen produkter er fremstillet i et rent, kontrolleret topmoderne anlæg og certificeret RNase-, DNase- og endotoksin-sikre
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Rack farve | Grøn |
| Certificeringer/compliance | ANSI |
| Rene krav | DNase, RNAse fri |
| Til brug med (applikation) | Ikke-pyrogen, brugt til strenge specifikationer under streng proceskontrol, nukleinsyre-, nuklease- og endotoksin-sikker for fuldstændig beskyttelse mod kontaminering |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering, Rund |
| Vis mere |