Få mere at vide
Axygen™ Automatiseringstips til PerkinElmer™ , 384-Nå
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12742906 Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Filtreret:
Ikke-filtreret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 19200
Pakke med 3840
Artikelnummer. 12742906
Brand: Axygen™ PK384RS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til Janus™ MiniTrak, PlateTrak™ og Evolution P3 . Axygen™ Automatiseringstips til PerkinElmer™ , 384-Well er stativer med ikke-filtrerede μ30 L robotpipettespidser. Konstrueret af klar polypropyle til strenge specifikationer. Fås i sterile og ikke-sterile varianter.
  • Tipformat: 96 tip og 384 tip
  • Spidsvolumenområde: 20μ L til 235μ L
  • Spidsmateriale: Klar eller sort polypropylen
  • RNase-/DNase-/human gDNA-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Tilgængelige muligheder:
    - Med eller uden aerosolbestandige filtre
    - Ikke-steril eller steril
    - Standard eller Axygen™ Maxymum Recovery™ overflade
  • Kompatible hoveder: MDT-96 P50, MDT-384-30μ L
  • Rackformat: ANSI/SLAS
  • Reolmateriale: Polypropylen
Ordreinfo
Stativ: 384 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Overholdelse
Axygen produkter er fremstillet i et rent, kontrolleret topmoderne anlæg og certificeret RNase-, DNase- og endotoksin-sikre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 30μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Rack farve Grøn
Certificeringer/compliance ANSI
Rene krav DNase, RNAse fri
Til brug med (applikation) Ikke-pyrogen, brugt til strenge specifikationer under streng proceskontrol, nukleinsyre-, nuklease- og endotoksin-sikker for fuldstændig beskyttelse mod kontaminering
Format Stativ
Tip stil Automatisering, Rund
Emballage SBS Rack
Mængde 50 stativer/Cs.
Til brug med (udstyr) PerkinElmer Janus, PerkinElmer Evolution P3, PerkinElmer MiniTrak, PerkinElmer PlateTrak, PerkinElmer MDT-96 P235, PerkinElmer MDT-96 P50, PerkinElmer MDT-384 30μL