Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Caliper™ Zymark™ Væskehåndteringsarbejdsstationer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Caliper™ Zymark™ Væskehåndteringsarbejdsstationer, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Deres overlegne spidsrethed og en lav variationskoefficient giver nøjagtig og præcis ydeevne. Kompatibel med: Caliper/Zymark RapidPlate , Kaliber Presto , Allegro, Zephyr og SciClone .
Features:
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering |
| Til brug med (udstyr) | Zymark/Caliper Liquid Handling Workstations |
| Produktlinje | Kaliber Zymark |
| Egnet til formålet | Steril |