Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Caliper™ Zymark™ Væskehåndteringsarbejdsstationer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16406949 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Volumen (metrisk):
50μ l
80μ L
100 μL
100μ l
150μ L
200μ l
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Non-filtered
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Sterile
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Steril& PCR-klar
Sterile
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Artikelnummer. 16406949
Brand: Thermo Scientific™ 920021
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forøg pipetteringsydelsen med disse automatiseringsspidser, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre nøjagtighed og ensartethed.
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Caliper™ Zymark™ Væskehåndteringsarbejdsstationer, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Deres overlegne spidsrethed og en lav variationskoefficient giver nøjagtig og præcis ydeevne. Kompatibel med: Caliper/Zymark RapidPlate , Kaliber Presto , Allegro, Zephyr og SciClone .
  • Fås i usteril, steril og med Thermo Scientific™ ART™ filterteknologi
  • Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
  • Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 50μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Format Stativ
Tip stil Automatisering
Til brug med (udstyr) Zymark/Caliper Liquid Handling Workstations
Produktlinje Kaliber Zymark
Egnet til formålet Steril& PCR-klar