Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Caliper™ Zymark™ Væskehåndteringsarbejdsstationer
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Volumen (metrisk):
50μ l
80μ L
100 μL
100μ l
150μ L
200μ l
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Non-filtered
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Sterile
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Steril& PCR-klar
Sterile
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Beskrivelse
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Caliper™ Zymark™ Væskehåndteringsarbejdsstationer, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Deres overlegne spidsrethed og en lav variationskoefficient giver nøjagtig og præcis ydeevne. Kompatibel med: Caliper/Zymark RapidPlate , Kaliber Presto , Allegro, Zephyr og SciClone .
Features:
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering |
| Til brug med (udstyr) | Zymark/Caliper Liquid Handling Workstations |
| Produktlinje | Kaliber Zymark |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |