Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automation Tips for BioTek™ Pipetting Systems
Artikelnummer. 15243059
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 μl
80 μl
100 μl
150μ L
200 μl
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Filtreret Pakningsstørrelse
15243059 150μ L Steril Filtreret Pakke med 4800
16456949 50 μl Steril Filtreret -
12358592 50 μl Steril Ikke-filtreret Pakke med 4800
16466949 50 μl Ikke steril Ikke-filtreret -
16476949 80 μl Steril Filtreret -
16486949 100 μl Steril Ikke-filtreret Pakke med 4800
16496949 100 μl Ikke steril Ikke-filtreret -
12716027 200 μl Steril Ikke-filtreret Pakke med 4800
16406959 200 μl Ikke steril Ikke-filtreret -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15243059 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 986021
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-06-2027
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips forBioTek™ Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency.
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips forBioTek™ Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. Their superior tip straightness and a low coefficient of variation provide accurate and precise performance. Compatible with: BioTek Precision and Precision XS.
  • Fås i usteril, steril og med Thermo Scientific™ ART™ filterteknologi
  • Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
  • Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 150μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Format Stativ
Tip stil Lav retention
Til brug med (udstyr) BioTek Pipetting System
Produktlinje BioTek