Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer med MP20 og MP200 dispenserhoveder
Artikelnummer. 11781263 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
20μ l
130 μl
200μ l
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Filtreret Sterilitet Egnet til formålet Pakningsstørrelse
11781263 20μ l Filtreret Steril Steril& PCR-klar Pakke med 4800
11771263 20μ l Ikke-filtreret Steril Steril Pakke med 4800
11781223 20μ l Ikke-filtreret Ikke steril Certificeret kvalitet Pakke med 4800
11741253 130 μl Filtreret Steril Steril& PCR-klar Pakke med 4800
11751253 200μ l Ikke-filtreret Steril Steril Pakke med 4800
11791223 200μ l Ikke-filtreret Ikke steril Certificeret kvalitet Pakke med 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11781263 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 915021
Forventet forsendelse: 16-03-2027
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Beckman™ Liquid Handling Systems, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed.
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Sterile pipettetips til Beckman™ Liquid Handling Systems, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Disse automatiseringsspidser giver nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne valideres på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til.
Funktioner:
  • Fås med Thermo Scientific™ ART™ filterteknologi, lav retention og forlænget længde
  • Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
  • Spidser med forlænget længde, der er kompatible med 96-, 384- og 1536-dybe brøndpates
  • Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 20μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Format Stativ
Tip stil Forlænget længde
Til brug med (udstyr) Beckman Coulter Væskehåndteringssystemer
Produktlinje Beckman
Egnet til formålet Steril& PCR-klar