Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer med MP20 og MP200 dispenserhoveder
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Volumen (metrisk):
20μ l
130 μL
200μ l
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Beskrivelse
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Sterile pipettetips til Beckman™ Liquid Handling Systems, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Disse automatiseringsspidser giver nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne valideres på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til.
Funktioner:
- Fås med Thermo Scientific™ ART™ filterteknologi, lav retention og forlænget længde
- Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
- Spidser med forlænget længde, der er kompatible med plader med 96, 384 og 1536 dybe brønde
- Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 20μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Forlænget længde |
| Til brug med (udstyr) | Beckman Coulter Biomek 1000/2000 |
| Produktlinje | Beckman |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |