Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer med AP96 dispenseringshoved Artikelnummer.: 16456939
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer med AP96 dispenseringshoved
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16456939
40μ L, Filtreret, Standard, Steril& PCR-klar, Pakke med 4800
Volumen (metrisk):
8μ L
10μ l
20μ l
40μ L
50μ l
130 μL
175μ L
250μ L
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Tip stil:
Forlænget længde
Lav retention
Standard
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Artikelnummer. 16456939
Brand: Thermo Scientific™ 916021
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Sterile pipettetips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer gennem den overlegne spids ligehed og lav % CV.
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Sterile pipettetips til Beckman™ Liquid Handling Systems, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Disse automatiseringsspidser giver nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne valideres på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til.
Funktioner:
  • Fås med Thermo Scientific™ ART™ filterteknologi, lav retention og forlænget længde
  • Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
  • Spidser med forlænget længde, der er kompatible med plader med 96, 384 og 1536 dybe brønde
  • Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 40μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 og ISO 13485
Rene krav Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin
Format Stativ
Tip stil Standard
Emballage 96 spidser/reol, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Mængde 4800 tips
Til brug med (udstyr) Beckman Coulter Væskehåndteringssystemer
Produktlinje Beckman
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1381450 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato09/03/2023 Artikelnummer916-021
Partinummer1375410 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato08/12/2022 Artikelnummer916-021
Partinummer1375871 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato02/12/2022 Artikelnummer916-021
Partinummer1361712 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato06/09/2022 Artikelnummer916-021
Partinummer1361637 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato23/08/2022 Artikelnummer916-021
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer med AP96 dispenseringshoved >