Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer med AP96 dispenseringshoved Artikelnummer.: 15212949
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer med AP96 dispenseringshoved
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15212949 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
10μ l, Ikke-filtreret, Standard, Certificeret kvalitet, Pakke med 4800
Volumen (metrisk):
8μ L
10μ l
20μ l
40μ L
50μ l
130 μL
175μ L
250μ L
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Tip stil:
Forlænget længde
Lav retention
Standard
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Artikelnummer. 15212949
Brand: Thermo Scientific™ 912262
Se alternative produkter
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Sterile pipettetips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer gennem den overlegne spids ligehed og lav % CV.
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Sterile pipettetips til Beckman™ Liquid Handling Systems, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Disse automatiseringsspidser giver nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne valideres på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til.
Funktioner:
  • Fås med Thermo Scientific™ ART™ filterteknologi, lav retention og forlænget længde
  • Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
  • Spidser med forlænget længde, der er kompatible med plader med 96, 384 og 1536 dybe brønde
  • Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 9001 og ISO 13485
Rene krav Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin
Format Stativ
Tip stil Standard
Emballage 96 spidser/reol, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Mængde 4800 tips
Til brug med (udstyr) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96
Produktlinje Beckman
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Produkttitel
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer med AP96 dispenseringshoved >