Få mere at vide
- Home
- Products
- Pipetteprodukter
- Pipette tips
- Robotpipettespidser
- Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer med AP96 dispenseringshoved
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer med AP96 dispenseringshoved
Artikelnummer. 11891723 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
8μ L
10μ l
20μ l
40μ L
50μ l
130 μl
175μ L
250μ L
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Tip stil:
Bred boring
Forlænget længde
Lav retention
Standard
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
25 product options available for selection
| Artikelnummer. | Volumen (metrisk) | Filtreret | Tip stil | Egnet til formålet | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11891723 | 250μ L | Ikke-filtreret | Standard | Certificeret kvalitet | Pakke med 4800 |
| 15292929 | 8μ L | Filtreret | Standard | Steril& PCR-klar | Pakke med 4800 |
| 15202949 | 10μ l | Ikke-filtreret | Standard | Steril | Pakke med 4800 |
| 15212949 | 10μ l | Ikke-filtreret | Standard | Certificeret kvalitet | Pakke med 4800 |
| 16456939 | 40μ L | Filtreret | Standard | Steril& PCR-klar | Pakke med 4800 |
| 16466939 | 50μ l | Ikke-filtreret | Standard | Steril | - |
| 15105393 | 50μ l | Ikke-filtreret | Standard | Certificeret kvalitet | Pakke med 4800 |
| 12578468 | 50μ l | Ikke-filtreret | Lav retention | Certificeret kvalitet | Pakke med 4800 |
| 11861723 | 20μ l | Filtreret | Standard | Steril& PCR-klar | Pakke med 4800 |
| 11761273 | 20μ l | Filtreret | Lav retention | Steril& PCR-klar | Pakke med 4800 |
| 11811733 | 20μ l | Ikke-filtreret | Standard | Steril | Pakke med 4800 |
| 11741273 | 20μ l | Ikke-filtreret | Lav retention | Steril | Pakke med 4800 |
| 11851723 | 20μ l | Ikke-filtreret | Standard | Certificeret kvalitet | Pakke med 4800 |
| 11751273 | 20μ l | Ikke-filtreret | Lav retention | Certificeret kvalitet | Pakke med 4800 |
| 11801733 | 130 μl | Filtreret | Standard | Steril& PCR-klar | Pakke med 4800 |
| 11791273 | 130 μl | Filtreret | Lav retention | Steril& PCR-klar | Pakke med 4800 |
| 16476939 | 130 μl | Filtreret | Bred boring | Steril& PCR-klar | - |
| 11881723 | 250μ L | Ikke-filtreret | Standard | Steril | Pakke med 4800 |
| 11771273 | 250μ L | Ikke-filtreret | Lav retention | Steril | Pakke med 4800 |
| 16486939 | 250μ L | Ikke-filtreret | Bred boring | Steril | Pakke med 4800 |
| 11781273 | 250μ L | Ikke-filtreret | Lav retention | Certificeret kvalitet | Pakke med 4800 |
| 16496939 | 250μ L | Ikke-filtreret | Bred boring | Certificeret kvalitet | - |
| 11741353 | 50μ l | Filtreret | Forlænget længde | Steril | Pakke med 4800 |
| 11515514 | 175μ L | Filtreret | Standard | Steril | Pakke med 960 |
| 15272289 | 50μ l | Ikke-filtreret | Standard | Certificeret kvalitet | Pakke med 4800 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
11891723
Leverandør
Thermo Scientific™
Leverandørnr.
919262
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
3355.00 DKK
2673.60 DKK / Pakke med 4800
Spare 681.40 DKK
20% Slukket
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Sterile pipettetips til Beckman™ Liquid Handling Systems, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Disse automatiseringsspidser giver nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne valideres på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til.
Funktioner:
- Fås med Thermo Scientific™ ART™ filterteknologi, lav retention og forlænget længde
- Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
- Spidser med forlænget længde, der er kompatible med plader med 96, 384 og 1536 dybe brønde
- Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 919 Series, Clear |
| Volumen (metrisk) | 250μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 og ISO 13485 |
| Rene krav | Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Standard |
| Emballage | 96 spidser/reol, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui |
| Mængde | 4800 tips |
| Til brug med (udstyr) | Beckman Coulter Væskehåndteringssystemer |
| Produktlinje | Beckman |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |
| Vis mere Vis mindre |