Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer med AP96 dispenseringshoved
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11801733 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
8μ L
10μ l
20μ l
40μ L
50μ l
130 μl
175μ L
250μ L
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Tip stil:
Bred boring
Forlænget længde
Lav retention
Standard
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Filtreret Tip stil Egnet til formålet Pakningsstørrelse
11801733 130 μl Filtreret Standard Steril& PCR-klar Pakke med 4800
15292929 8μ L Filtreret Standard Steril& PCR-klar Pakke med 4800
15202949 10μ l Ikke-filtreret Standard Steril Pakke med 4800
15212949 10μ l Ikke-filtreret Standard Certificeret kvalitet Pakke med 4800
16456939 40μ L Filtreret Standard Steril& PCR-klar Pakke med 4800
16466939 50μ l Ikke-filtreret Standard Steril -
15105393 50μ l Ikke-filtreret Standard Certificeret kvalitet Pakke med 4800
12578468 50μ l Ikke-filtreret Lav retention Certificeret kvalitet Pakke med 4800
11861723 20μ l Filtreret Standard Steril& PCR-klar Pakke med 4800
11761273 20μ l Filtreret Lav retention Steril& PCR-klar Pakke med 4800
11811733 20μ l Ikke-filtreret Standard Steril Pakke med 4800
11741273 20μ l Ikke-filtreret Lav retention Steril Pakke med 4800
11851723 20μ l Ikke-filtreret Standard Certificeret kvalitet Pakke med 4800
11751273 20μ l Ikke-filtreret Lav retention Certificeret kvalitet Pakke med 4800
11791273 130 μl Filtreret Lav retention Steril& PCR-klar Pakke med 4800
16476939 130 μl Filtreret Bred boring Steril& PCR-klar -
11881723 250μ L Ikke-filtreret Standard Steril Pakke med 4800
11771273 250μ L Ikke-filtreret Lav retention Steril Pakke med 4800
16486939 250μ L Ikke-filtreret Bred boring Steril Pakke med 4800
11891723 250μ L Ikke-filtreret Standard Certificeret kvalitet Pakke med 4800
11781273 250μ L Ikke-filtreret Lav retention Certificeret kvalitet Pakke med 4800
16496939 250μ L Ikke-filtreret Bred boring Certificeret kvalitet -
11741353 50μ l Filtreret Forlænget længde Steril Pakke med 4800
11515514 175μ L Filtreret Standard Steril Pakke med 960
15272289 50μ l Ikke-filtreret Standard Certificeret kvalitet Pakke med 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 11801733 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 919021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6370.00 DKK
    5079.20 DKK / Pakke med 4800
    Spare 1290.80 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Sterile pipettetips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer gennem den overlegne spids ligehed og lav % CV.
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Sterile pipettetips til Beckman™ Liquid Handling Systems, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Disse automatiseringsspidser giver nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne valideres på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til.
Funktioner:
  • Fås med Thermo Scientific™ ART™ filterteknologi, lav retention og forlænget længde
  • Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
  • Spidser med forlænget længde, der er kompatible med plader med 96, 384 og 1536 dybe brønde
  • Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 130 μl
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 og ISO 13485
Rene krav Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin
Format Stativ
Tip stil Standard
Emballage 96 spidser/reol, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Mængde 4800 tips
Til brug med (udstyr) Beckman Coulter Liquid Handling Systems
Produktlinje Beckman
Egnet til formålet Steril& PCR-klar