Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer med AP96 dispenseringshoved
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Volumen (metrisk):
8μ L
10μ l
20μ l
40μ L
50μ l
130 μL
175μ L
250μ L
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Tip stil:
Forlænget længde
Lav retention
Standard
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Beskrivelse
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Sterile pipettetips til Beckman™ Liquid Handling Systems, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Disse automatiseringsspidser giver nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne valideres på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til.
Funktioner:
- Fås med Thermo Scientific™ ART™ filterteknologi, lav retention og forlænget længde
- Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
- Spidser med forlænget længde, der er kompatible med plader med 96, 384 og 1536 dybe brønde
- Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Volumen (metrisk) | 20μ l |
Filtreret | Ikke-filtreret |
Sterilitet | Ikke steril |
Farve | Klar |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Certificeringer/compliance | ISO 9001 og ISO 13485 |
Rene krav | Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin |
Format | Stativ |
Tip stil | Lav retention |
Emballage | 96 spidser/reol, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer med AP96 dispenseringshoved >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion