Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Beckman™ Væskehåndteringssystemer med AP384 dispenseringshoved
Artikelnummer. 11791263
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 19200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Filtreret Egnet til formålet Pakningsstørrelse
11791263 Steril Ikke-filtreret Steril Pakke med 19200
11711273 Steril Filtreret Steril& PCR-klar Pakke med 19200
11701273 Ikke steril Ikke-filtreret Certificeret kvalitet Pakke med 19200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11791263 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 935261
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-06-2027
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Beckman™ Liquid Handling Systems, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed.
Øg pipettering ydeevne med Thermo Scientific™ Sterile pipettetips til Beckman™ Liquid Handling Systems, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Disse automatiseringsspidser giver nøjagtig og præcis ydeevne på grund af overlegen spidsrethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne valideres på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til.
Funktioner:
  • Fås med Thermo Scientific™ ART™ filterteknologi, lav retention og forlænget længde
  • Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
  • Spidser med forlænget længde, der er kompatible med 96-, 384- og 1536-dybe brøndpates
  • Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 30μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Tip stil Forlænget længde
Til brug med (udstyr) Beckman Coulter Væskehåndteringssystemer
Produktlinje Beckman
Egnet til formålet Steril