Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringsbeholdere med aftagelige stænkplader
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4525613
Skift visning
Kanaler:
96
384
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Oversigt:
Deepwell
Materiale:
Plast
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanaler Sterilitet Oversigt Materiale Pakningsstørrelse
10416343 96 Steril   Polypropylen Pakke med 20
10253343 96 Steril Deepwell Polypropylen -
10141443 384 Steril   Polypropylen Pakke med 20
10795394 384 Ikke steril   Polypropylen Pakke med 20
10131443 96 Ikke steril   Polypropylen Pakke med 20
10101443 96 Ikke steril Deepwell Plast Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10416343 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1064158
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Håndter reagenser på automatiserede systemer enkelt og økonomisk.
Thermo Scientific™ Automation Reservoirs giver standard SBS dimensioner, der sikrer kompatibilitet med pladestablere og behandlere, hvilket gør det muligt for dig nemt at håndtere reagenser på automatiserede systemer økonomisk. Beholdere er til engangsbrug uden behov for vask, hvilket gør det muligt at bruge flere reservoirer pr. Indbyggede riller i reservoirbunden reducerer reagensspild og muliggør ensartet aspiration.
Funktioner:
  • Standard mikropladedimensioner gør det muligt at bruge reservoirer i pladebehandlere eller stablere
  • Hydrofil overflade, så væsken spredes jævnt med minimalt nødvendigt reagens for at dække bunden
  • Polypropylenkonstruktion giver fremragende kemisk resistens
  • Fås individuelt indpakket til steril brug
Aftagelige stænkskærme:
  • Undgå at reagenser sprøjter ud, når de flyttes på robotdæk
  • Gør det muligt at flytte reservoirer hurtigere, så de også kan fyldes tættere på toppen med reagens
  • Kan fjernes for at øge reservoirets kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt  
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Type Reservoir
Inkluderer Aftagelige stænkskærme
Emballage Individuelt indpakket
Kanaler 96