Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringsbeholdere med aftagelige stænkplader
Beskrivelse
Håndter reagenser på automatiserede systemer enkelt og økonomisk.
Thermo Scientific™ Automation Reservoirs giver standard SBS dimensioner, der sikrer kompatibilitet med pladestablere og behandlere, hvilket gør det muligt for dig nemt at håndtere reagenser på automatiserede systemer økonomisk. Beholdere er til engangsbrug uden behov for vask, hvilket gør det muligt at bruge flere reservoirer pr. Indbyggede riller i reservoirbunden reducerer reagensspild og muliggør ensartet aspiration.
- Standard mikropladedimensioner gør det muligt at bruge reservoirer i pladebehandlere eller stablere
- Hydrofil overflade, så væsken spredes jævnt med minimalt nødvendigt reagens for at dække bunden
- Polypropylenkonstruktion giver fremragende kemisk resistens
- Fås individuelt indpakket til steril brug
Aftagelige stænkskærme:
- Undgå at reagenser sprøjter ud, når de flyttes på robotdæk
- Gør det muligt at flytte reservoirer hurtigere, så de også kan fyldes tættere på toppen med reagens
- Kan fjernes for at øge reservoirets kapacitet
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Deepwell |
| Materiale | Plast |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Reservoir |
| Inkluderer | Aftagelige stænkskærme |
| Kanaler | 96 |