Få mere at vide
Labcon™ Automation Pipette Tips til Biomek™ Instrumenter Arbejdsstationer
Shop alle Labcon produkter
Volumen (metrisk):
30μ l
80μ L
90μ L
230μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Rack, 96
Stativ, 384-brønd
Længde (metrisk):
32.9 mm
38.3 mm
51.3 mm
Beskrivelse
- Pipettespidser til automatiserede arbejdsstationer
- Passer Beckman™ Biomek Arbejdsstationer
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Magenta farve
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
Volumen (metrisk) | 230μ L |
Filtreret | Ikke-filtreret |
Sterilitet | Ikke steril |
Rack farve | Klar |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Længde (engelsk) | 2 tommer |
Længde (metrisk) | 51.3 mm |
Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klasse VI |
Rene krav | ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-fri |
Format | Rack, 96 |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labcon™ Automation Pipette Tips til Biomek™ Instrumenter Arbejdsstationer >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion