Få mere at vide
Labcon™ Automation Pipette Tips til Biomek™ Instrumenter Arbejdsstationer
Artikelnummer. 17597956 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
30μ l
80μ L
90μ L
230μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Rack, 96
Stativ, 384-brønd
Længde (metrisk):
32,9 mm
38,3 mm
51,3 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Format Længde (metrisk)
17597956 30μ l Steril Stativ, 384-brønd 32,9 mm
17527966 80μ L Steril Rack, 96 38,3 mm
17597966 90μ L Steril Rack, 96 51,3 mm
17587956 30μ l Ikke steril Stativ, 384-brønd 32,9 mm
17517966 80μ L Ikke steril Rack, 96 38,3 mm
17587966 90μ L Ikke steril Rack, 96 51,3 mm
17547966 230μ L Ikke steril Rack, 96 51,3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17597956 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 80056950099
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse automationspipettespidser kommer i forskellige volumenstørrelser for din bekvemmelighed.
  • Pipettespidser til automatiserede arbejdsstationer
  • Passer Beckman™ Biomek Arbejdsstationer
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Magenta farve
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 30μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Rack farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,3 tommer.
Længde (metrisk) 32,9 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klasse VI
Rene krav ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-fri
Format Stativ, 384-brønd
Mængde 19.200 Tips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Automated Pipette System
Uddannet Nej
Produktlinje APT
Materiale Polypropylenharpiks