Få mere at vide
Labcon™ Automation Pipette Tips til Biomek™ Instrumenter Arbejdsstationer
Artikelnummer. 17587956 Shop alle Labcon produkter
Volumen (metrisk):
30μ l
80μ L
90μ L
230μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Rack, 96
Stativ, 384-brønd
Længde (metrisk):
32.9 mm
38.3 mm
51.3 mm
Artikelnummer. 17587956
Brand: Labcon™ 80056900099
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse automationspipettespidser kommer i forskellige volumenstørrelser for din bekvemmelighed.
  • Pipettespidser til automatiserede arbejdsstationer
  • Passer Beckman™ Biomek Arbejdsstationer
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Magenta farve
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 30μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Rack farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,3 tommer.
Længde (metrisk) 32.9 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klasse VI
Rene krav ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-fri
Format Stativ, 384-brønd
Mængde 19.200 Tips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Automated Pipette System
Uddannet Nej
Produktlinje APT
Materiale Polypropylenharpiks