Få mere at vide
Labcon™ Automation Pipette Tips til Biomek™ Instrumenter Arbejdsstationer
Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Genopfyldning
Rack, 96
Beskrivelse
- Pipettespidser til automatiseret arbejdsstation
- Passer Biomek™ Instrumenter Pipetter
- Hvis de er sterile, har spidserne gennemgået valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Magenta farve
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Rack farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (metrisk) | 52.1 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klasse VI |
| Rene krav | ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-fri |
| Format | Rack, 96 |
| Vis mere |