Få mere at vide
Labcon™ Automation Pipette Tips til Biomek™ Instrumenter Arbejdsstationer
Artikelnummer. 17557966 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Genopfyldning
Rack, 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Format
17557966 Ikke steril Genopfyldning
17577966 Steril Rack, 96
17567966 Ikke steril Rack, 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17557966 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 80202500009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00 DKK
    1544.34 DKK / Pakke med 3840
    Spare 35.66 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse automatiseringspipette tips til Biomek™ Instrumenter Arbejdsstationer er tilgængelige i Xpress refills eller stativer.
  • Pipettespidser til automatiseret arbejdsstation
  • Passer Biomek™ Instrumenter Pipetter
  • Hvis de er sterile, har spidserne gennemgået valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Magenta farve
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Rack farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 52.1 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klasse VI
Rene krav ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-fri
Format Genopfyldning
Mængde 480 Tips/Refill, 8 Refills/Cs.
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Automated Pipette System
Uddannet Nej
Produktlinje APT
Materiale Polypropylenharpiks