Få mere at vide
Socorex™ Dosys™ Premium pistolgreb automatisk sprøjte
Artikelnummer. 10539402
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 1 ml
0,3 til 2 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10539402 0,5 til 5 ml Hver
10126530 0,1 til 1 ml Hver
10400021 0,3 til 2 ml Hver
10319600 1 til 10 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10539402 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 174.0505
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Doser med fremragende reproducerbarhed ved hjælp af et korrosionsbestandigt pistolgreb eller en automatisk sprøjte med to ringhåndtag. Socorex™ Dosys™ Premium Pistol Grip Automatic Sprøjte passer komfortabelt til begge hænder og kræver begrænset indsats for effektivt arbejde selv under lange dispenseringssessioner.
  • Pistolgreb.
  • Selvgenfyldende automatisk sprøjte.
  • Aftageligt Luer lock ventilsystem.
  • Høj kemikalieresistens.
  • Korrosionsbestandig.
  • Optimal håndbalance og ergonomi.
    • Passer til begge hænder.
    • Kræver begrænset indsats.
  • Hurtig og pålidelig lydstyrkeindstilling.
  • Høj reproducerbarhed på grund af sikkerhedslåsemøtrik på en mikrometrisk skrue.
  • Højpræcisionsstempel i rustfrit stål.
  • Malet glas tønde.
  • Glat stempelvandring og tæthed uden O-ring.
  • Nem adskillelse for effektiv rengøring og udskiftning af dele om nødvendigt.
  • Autoklaverbar (undtagen beskyttende PVC-manchet).
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Inkluderer Sprøjte, 1M silikone tilførselsrør, synke, PVC beskyttelsesmanchet, aspiration, udluftnings- og doseringskanyler, reservedelesæt til ventil, betjeningsvejledning.
Produkttype Automatisk sprøjte, pistolgreb
Gradueringer 0.5 mL
Model- Dosys™ Premium 174
Mængde 1/stk.
Præcision <0,5 % til< 0,2 %
Volumen (metrisk) 0,5 til 5 ml
Tilslutningstype Luer-lås
Uddannet Ja