Få mere at vide
SymLine™ Automatiske skiftesæt til container
Beschreibung
- Koordineret system til overvågning af sikker påfyldning af bortskaffelsesbeholdere
- Til tilslutning til to affaldsbeholdere (medfølger ikke i sættet)
- Sæt bestående af Indbygget Signalboks2, SwitchBox, kugleventil og to signalkabler
- Fås som ekstraudstyr som en ATEX version med en ekstra switch forstærker til 2 kanaler
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE |
| Oversigt | Automatisk skiftesæt til container |
| Inkluderer | 1 indbygget signalboks2, EU/UK.US, 2-kanal, 2 switch-indgange, 2 switch-udgange, 1x SwitchBox: styreenhed, 1x 3-vejs kugleventil, 3x GL25 (m), elektrisk, 1x 3-vejs kugleventil montering, 2x signalkabel |
| Til brug med (applikation) | Ikke-eksplosive atmosfærer |
| Til brug med (udstyr) | Bortskaffelsesbeholder |
| Produkttype | Automatisk skiftesæt |