Få mere at vide
SymLine™ Automatiske skiftesæt til container
Artikelnummer. 18616488
Skift visning
Til brug med (applikation):
Ikke-eksplosive atmosfærer
Potentielt eksplosive atmosfærer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation)
18616488 Potentielt eksplosive atmosfærer
18696478 Ikke-eksplosive atmosfærer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18616488 Leverandør SymLine™ Leverandørnr. 106752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18780.00 DKK
    16685.62 DKK / 1 sæt
    Spare 2094.38 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
De brugsklare automatiske koblingssæt forhindrer overløb af affaldsbeholdere og den tilhørende lækage af farligt, giftigt eller eksplosivt flydende affald.
  • Koordineret system til overvågning af sikker påfyldning af bortskaffelsesbeholdere
  • Til tilslutning til to affaldsbeholdere (medfølger ikke i sættet)
  • Sæt bestående af Indbygget Signalboks2, SwitchBox, kugleventil og to signalkabler
  • Fås som ekstraudstyr som en ATEX version med en ekstra switch forstærker til 2 kanaler
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Oversigt Automatisk skiftesæt til container (ATEX )
Inkluderer 1 Indbygget Signalbox2, EU/UK/US, 2-kanal, 2 switch-indgange, 2 switch-udgange, 1x Switch-forstærkersæt, 1x SwitchBox: styreenhed, 1x 3-vejs kugleventil, 3x GL25 (m), elektrisk, 1x 3-vejs kugleventil montering, 2x signalkabel
Til brug med (applikation) Potentielt eksplosive atmosfærer
Til brug med (udstyr) Bortskaffelsesbeholder
Produkttype Automatisk skiftesæt