Få mere at vide
Biochrom Automatisk Sipper System
Type:
Automatisk Sipper System
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Automatisk aspiration
- Brugerdefineret luftspalte og sugevolumen
- Mulighed for affald eller retur
- Lokalt eller PC-styret
- Evne til at kalibrere nippet volumen
- Valg af slangesæt
- Kræver slangesæt 80-7100-37 eller 80-7100-38 og passende flowcelle 80-7100-40
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Automatisk Sipper System |
| Til brug med (udstyr) | Ultrospec 7000/8000/9000 |