Få mere at vide
BRAND™ Dispenser, vippemål uden flaske
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dispenserhoved
- Kalibreret til at levere (TD, Ex)
- Inskriptioner i grøn emalje
- Særligt velegnet til dispensering af suspensioner
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas 3.3 |
| Oversigt | Uden flaske |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |