Få mere at vide
BRAND™ Dispenser, vippemål uden flaske
Artikelnummer. 10787444 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10787444
Brand: BRAND™ 43066
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilt dispenser er bedst egnet til dispensering af suspensioner.
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Inskriptioner i grøn emalje
  • Den automatiske dispenser er særdeles velegnet til dispensering af suspensioner
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Materiale Borosilikatglas
    Oversigt Uden flaske
    Kapacitet (metrisk) 20 mL