Få mere at vide
BRAND™ Dispenser, vippemål uden flaske
Artikelnummer. 10012392 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10012392
Brand: BRAND™ 43088
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilt dispenser er bedst egnet til dispensering af suspensioner.
  • Dispenserhoved
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Inskriptioner i grøn emalje
  • Særligt velegnet til dispensering af suspensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas 3.3
Oversigt Uden flaske
Kapacitet (metrisk) 100 mL