Få mere at vide
ATAGO™ Automatisk digital refraktometer RX-007α
Artikelnummer. 10141123
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
370 x 260 x 140 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
10141123 370 x 260 x 140 mm
1 options
Artikelnummer. 10141123 Leverandør ATAGO™ Leverandørnr. 3921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52260.00 DKK
    42709.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 9550.18 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Det automatiske digitale refraktometer RX-007α er velegnet til at måle vandopløselige prøver med meget lave koncentrationer, såsom te og drikkevarer med lavt sukkerindhold, med en meget høj nøjagtighed.
  • Den nye RX-007α (alfa) er velegnet til måling af vandopløselige prøver med meget lave koncentrationer (5.000 % eller mindre) såsom te (grøn te, sort te, oolong te) og drikkevarer med lavt sukkerindhold med en meget høj nøjagtighed på± 0,005 %.
  • Dette produkt leveres som standard med en to (2) års begrænset garanti mod producentens defekter fra datoen for det oprindelige køb. Denne garanti dækker eller gælder ikke for prismet. Garantiperioden kan forlænges til tre (3) år, hvis produktet er registreret hos ATAGO .
  • FDA 21 CFR Part 11 Software inkluderet i standardlevering.
Tekniske data
Type Refraktometre, bordmodeller
Brydningsindeks 1,330150 til 1,341500
Nøjagtighed ±0,005 % (Brix), 0,000010 (brydningsindeks)
Opløsning 0,001 % (Brix), 0,000001 (brydningsindeks)
Vægt (metrisk) 6.7 kg
Dimensioner (L x B x H) 370 x 260 x 140 mm
Temperatur nøjagtighed 0,001 °C
Temperaturområde (metrisk) 15,00 °C til 30,00 °C