Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B glas automatiske buretter, lateral stophane med PTFE spindel
Artikelnummer. 10490663
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Artikelnummer. 10490663
Brand: Hirschmann™ 341037560
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til automatisk dispensering af afmålte mængder af kemiske opløsninger i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse B glas automatiske buretter, lateral stophane med PTFE spindel er fremstillet af holdbart DURAN™ glasrør.
  • Pille, Schellbach , kort linje
  • Uden mellemstophane
  • Med blå graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 385
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Glas
Gradueringer 0.1 mL
Skala Blå
Stophane Lateral
Stophane materiale PTFE
Type Automatisk titreringsburet
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385