Beskrivelse
- Automatisk lineær celleskifter med 8 positions ambient multicell holder
- Accepterer 10 mm vejlængde kuvetter
- Inkluderer 10 mm enkeltcelleholder til referencestråle
- Nem at installere
- Til brug med Ultrospec 7000/8000/9000 spektrofotometer
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatibilitet | Ultrospec 7000/8000/9000 spektrofotometer |
| Type | Ambient multicelleholder |
| Engangs | Genanvendelig |
| Stilængde | 10 mm |
| Form | Rektangulær |