Få mere at vide
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC), 96-brønd
Beskrivelse
Indeholder
- ATC blok modul
- ATC kontrolmodul
- 1 meter tilslutningskabel
- CAT 5 ethernetkabel Opbevares ved stuetemperatur
For kunder, der søger at automatisere deres PCR-workflow, er Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) giver den pålidelighed og ydeevne, du er kommet til at forvente af Applied Biosystems instrumenter. Nu i et lille, let at integrere og kompatibelt format muliggør vores Automated Thermal Cycler håndfri PCR-resultater.
Pladsbesparende design med vores mindste termiske cykler-fodaftryk
• Fleksibelt modulært design hjælper med at spare plads på et robotdæk
• Separat kontrolpanelmodul giver fleksibilitet ved integration på robotdæk
• Valg af kabler på 10 cm, 1 m og 3 m giver fleksibilitet til at placere kontrolmodulet under termocykler, under dæk eller op til 3 meter væk
Automatiserede låg og cykler funktioner
• Automatiseret låg kompatibelt med programmering for nem, håndfri betjening med væskehåndtering eller pladestabler
• Opvarmet dæksel glider frem til dækpladen og hjælper med at sikre termisk kontakt og eliminere fordampning
• Kompatibel med hel-skørt eller halv-skørt plader
Fuldt integrer dit automatiserede system med vores software, der er nem at installere
• Integrer med robot via SiLA Rapid Integration –standard kompatibel software og forudskrevne applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er) til større robotplatforme
• Test instrument ved hjælp af desktop software, før du køber robot
• Aktiver ATC til at cykle som et gammelt instrument med Applied Biosystems 9700 systemsimuleringstilstande
Brug ATC'en som en selvstændig PCR termisk cykler
Fleksibel software kan forbindes til din robots softwaregrænseflade eller bruges til at styre ATC'en som et selvstændigt instrument. Test dit instrument ved hjælp af ATC desktop-applikationen, før du integrerer det i dit robotautomatiseringssystem.
Kompatibel plast for optimal ydeevne
MicroAmp EnduraPlate Optiske 96-brønds fuldskørte plader er designet til brug med ATC.
•Fuldskørt polykarbonatramme konstrueret efter ANSI/SBS-standarder for kompatibilitet med robothåndtering og pladestabling
• Tre-vejs stregkoder på øst (A12-H12), syd (H1-H12) og vest (A1-A12) sider for at forbedre pladelæsningseffektiviteten
• Letlæselig sort brøndidentifikationstekst for at minimere pipeteringsfejl
• Fås i flere farver for nem organisering af laboratorieanalyser
• Certificeret DNA-, RNase- og PCR-hæmmerfri
Prisvindende service og support
• Hjælp med at reducere nedetid med hurtig udvekslingssupport
• Få vores ingeniører til at udføre temperaturkvalificering på dit websted
Applied Biosystems PCR plast
Applied Biosystems PCR-plast er designet og valideret til at fungere med vores termiske cyklere i mere end 25 år. Der er tilgængelige muligheder for ethvert format og ethvert gennemløbsbehov for at sikre ensartede, præcise resultater for ethvert eksperiment.
garanti
27 måneders garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Termisk nøjagtighed | ±0,25 °C (35 °C til 99,9 °C) |
| Indhold og opbevaring | •ATC-blokmodul • ATC kontrolmodul • CAT 5 ethernet kabel • 1 meter stikkabel |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Termisk ensartethed | <0,5 °C (20 sek. efter at have nået 95 °C) |
| Dimensioner | 12,5 x 7,1 x 5,3 tommer. (31,7 x 17,9 x 13,3 cm) |
| Volumen | 96-brønds, 0,2 ml, hel eller halvskørt plade |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Display Type | Ingen skærm |
| Produkttype | Termocykler |
| garanti | Begrænset garanti |
| Vis mere |