Få mere at vide
Applied Biosystems™ AutoMate Express™ Nukleinsyreekstraktionssystem
Beskrivelse
The AutoMate Express Nucleic Acid Extraction System is an easy-to-use benchtop instrument that enables hands-free automation of the nucleic acid extraction process for contaminant and impurity testing. The instrument uses the established PrepSEQ nucleic acid extraction chemistry for quantitative recovery of DNA and RNA from diverse samples types, including cell culture, raw material (i.e., serum), and in-process downstream purification samples such as column purification or bulk drug substance (BDS) samples.
AutoMate Express Nucleic Acid Extraction System er et letanvendeligt bordinstrument, der muliggør håndfri automatisering af nukleinsyreekstraktionsprocessen til test af kontaminanter og urenheder. Instrumentet anvender den etablerede PrepSEQ-nukleinsyreekstraktionskemi til kvantitativ genvinding af DNA og RNA fra forskellige prøvetyper, herunder cellekultur, råmateriale (dvs. serum) og i-proces nedstrøms oprensningsprøver såsom kolonneoprensning eller bulk-lægemiddelstof (BDS)-prøver.
Funktionerne i AutoMate Express Nucleic Acid Extraction System inkluderer:
- Tidsbesparende, omkostningseffektiv DNA-ekstraktion for mycoplasma, MMV og vesivirus
- Reproducerbar genvinding af DNA fra komplekse prøver
- Out-of-the-box automatisering med forudfyldte PrepSEQ Express patroner og klar til at køre protokoller
- Lukket system minimerer risikoen for kontaminering
- Ideel til test i processen af forurenende stoffer
Tre-i-en ekstraktion af cellekulturkontaminanter
AutoMate Express-systemet kan bruges til at udføre nukleinsyreekstraktion af de almindelige kontaminanter i fremstilling af pattedyrcellekulturer, dvs. mycoplasma, MMV og vesivira (figur 1). Fleksible protokoller er tilgængelige til at isolere DNA og RNA fra en enkelt organisme, eller en 3-i-1 overvågningspanelprotokol kan samtidigt ekstrahere mycoplasma, MMV og vesivirusnukleinsyre fra en enkelt prøve.
Lukket system med walk-away automatik
AutoMate Express-systemet udfører automatisk alle trin til effektiv nukleinsyreekstraktion fra forurenende stoffer i et lukket miljø. Systemet bruger PrepSEQ Express-sæt, der indeholder forseglede patroner med ekstraktionsreagenser og plastik, inklusive spidser og prøve, lyserings- og elueringsrør. Workflowet er designet til en fuldstændig håndfri drift, der muliggør reproducerbar ekstraktionseffektivitet og reduceret tid til resultater.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Nukleinsyreekstraktionssystem |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ genvinding af DNA og RNA |
| Produktlinje | AutoMate Express |
| Mængde | 1 instrument |
| Prøver pr. kørsel | Op til 13 prøver |