Få mere at vide
Applied Biosystems™ AutoLys M rør og hætter
Artikelnummer. 15841448 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
25 hver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15841448 25 hver Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 15841448 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A38738
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
På lager
AutoLys M-rør er til fremstilling af FFPE-prøver til nukleinsyreekstraktion.
Et nyt rør-i-rør-design skaber rensede lysater fra FFPE-vævsprøver uden behov for afparaffinerings- eller vasketrin, samtidig med at DNA- og RNA-udbyttet øges. Du skal blot tilføje din FFPE-prøve til røret, efterfulgt af proteasebuffer og enzym fra MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit. Når fordøjelsen er afsluttet, løftes rørene fra AutoLys M-rørstativet ved hjælp af AutoLys M TubeLifter eller AutoLys M Tube-tang og skrue prøverne ned ved hjælp af en bordcentrifuge med pladeholder (SBS standardformat). Den FFPE-associerede voks og snavs holdes i det øvre kammer af røret, mens lysatet passerer igennem. Nukleinsyrer kan derefter oprenses fra det klarede lysat ved hjælp af MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit.
Funktionerne i AutoLys M Tube-systemet omfatter:
• FFPE prøvelysis og nukleinsyreseparation fra affald i et enkelt rør
• 2-D stregkode på bundrøret
• Eliminering af brug af organiske opløsningsmidler (xylen, CitriSolv ) til afparaffinering og vask
• Reduceret behandlingstid
• Øget nukleinsyreudbytte AutoLys M
Tube-systemet er en unik måde at behandle dine FFPE-prøver på, hvilket vil resultere i forbedrede nukleinsyreudbytter, når det bruges sammen med MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit, hvilket hjælper med at sikre succes med downstream-assays og reducerer tiden til dataanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Prøvetype FFPE væv
Indhold og opbevaring •25 AutoLys M rør
• 25 AutoLys M-hætter
Til brug med (udstyr) AutoLys TubeLifter System
Mængde 25 hver