Få mere at vide
Applied Biosystems™ AutoLys M TubeLifter
Artikelnummer. 15900503
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15900503 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15900503 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A37956
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
AutoLys M TubeLifter gør det muligt at 'løfte' et stativ med 24 AutoLys M rør samtidigt og gøre det klar til centrifugering.
Når centrifugeringen er fuldført, returneres racket af rør til TubeLifter, og det indre rør i hvert AutoLys M-rør adskilles fra det ydre rør. Det ydre rør indeholder lysatet, der behandles yderligere ved hjælp af MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit til at genvinde nukleinsyrerne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) AutoLys TubeLifter System
Mængde 1 stk.