Få mere at vide
Applied Biosystems™ AutoLys M rørstativer
Artikelnummer. 15990493
Skift visning
Mængde:
5 stativer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15990493 5 stativer Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15990493 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A37955
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Disse AutoLys M rørstativer rummer 24 AutoLys M rør pr. stativ.
•Disse AutoLys M rørstativer rummer 24 AutoLys M rør pr. stativ
• Reoler låses og låses op ved hjælp af AutoLys M TubeLifter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 5 stativer (hver stativ kan rumme op til 24 rør)
Til brug med (udstyr) AutoLys TubeLifter System
Mængde 5 stativer